Merck
498203
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoropropionic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333 (lit.)
bp
145 °C/746 mmHg (lit.)
mp
9.7 °C (lit.)
gęstość
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)CC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)
Klucz InChI
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,3,3-Trifluoropropionic acid may be used in the synthesis of:
  • 2,2,2-trifluoroethyl 3,3,3-trifluoroprionate
  • ethyl 3,3,3-trifluoroprionate
  • N-trifluoropropionyl-D-mannosamine
  • 3,3,3-trifluoropropanoyl chloride
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
157 nm Resist Materials: A Progress Report.
Chiba T, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 13(4), 657-664 (2000)
Yanbin Pan et al.
Carbohydrate research, 339(12), 2091-2100 (2004-07-29)
N-Acetyl-D-neuraminic acid (NeuNAc) aldolase is an important enzyme for the metabolic engineering of cell-surface NeuNAc using chemically modified D-mannosamines. To explore the optimal substrates for this application, eight N-acyl derivatives of D-mannosamine were prepared, and their accessibility to NeuNAc aldolase
Bifan Chen et al.
Analytical chemistry, 91(18), 11661-11669 (2019-08-24)
Antibody-drug conjugates (ADCs) are designed to combine the target specificity of monoclonal antibodies and potent cytotoxin drugs to achieve better therapeutic outcomes. Comprehensive evaluation of the quality attributes of ADCs is critical for drug development but remains challenging due to
Synthesis of ethyl 3,3,3-trifluoropropionate from 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene.
Inoue M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 167, 135-138 (2014)
Bi-phobic cellulose fibers derivatives via surface trifluoropropanoylation.
Cunha AG, et al.
Langmuir, 23(21), 10801-10806 (2007)