Merck
D28000
Sigma-Aldrich
Diazald®
99%
Synonim(y):
N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide, N-Nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide, N-Nitroso-p-toluenesulfomethylamide, p-Tolylsulfomethylnitrosamide, Diazomethane precursor
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2N(CH3)NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
Beilstein:
2214345
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
61-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nitrosylating agent for transition metal complexes, amines, and carbanions, as well as a precursor to diazomethane.
Przechowywanie i stabilność
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
Informacje prawne
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organometallics, 12, 1029-1029 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 29-29 (1993)
Journal of Chromatographic Science, 29, 8-8 (1991)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1233-1233 (1993)
Lalit K Golani et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(17), 7856-7876 (2016-07-28)
Targeted antifolates with heteroatom replacements of the carbon vicinal to the phenyl ring in 1 by N (4), O (8), or S (9), or with N-substituted formyl (5), acetyl (6), or trifluoroacetyl (7) moieties, were synthesized and tested for selective