Kluczowe dokumenty
277614
Diazald®-(N-methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2N(13CH3)NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
mp
61-62 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
Klucz InChI
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
Cechy i korzyści
Convenient source of diazomethane-13C.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?