gęstość pary
1.48 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
15.4 atm ( 37.7 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
860 °F
granice wybuchowości
11.1 %
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Compatible with the following:
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-162.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Separation of Acetylene; Propyne; Propylene; Propane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne