Merck
295469
Sigma-Aldrich
2-Methylpropene
99%
Synonim(y):
Isobutylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Beilstein:
773645
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3278 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
869 °F
tw
−6.9 °C (lit.)
mp
−140 °C
ciąg SMILES
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
Klucz InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-methylpropene is used to synthesize S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane carboxylic acid via asymmetric cyclopropanation reaction.
Zastosowanie
2-Methylpropene can be used in the following reactions:
  • Asymmetric synthesis of S-(+)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, a key building block for the synthesis of cilastatin.
  • Alkylation of p-xylene to form t-butyl-p-xylene catalyzed by a heteropolyacid.
  • Synthesis of poly(2-methylpropene) or polyisobutene.
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-112.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Selective alkylation of p-xylene with 2-methylpropene by 12-tungstophosphoric acid.
Soeda H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 23(5), 909-912 (1994)
Solvent?Ligated Copper (II) Complexes for the Homopolymerization of 2?Methylpropene.
Li Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 14(26), 7997-8003 (2008)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin.
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(22), 3971-3977 (1998)
Molybdenum (III) Compounds as Catalysts for 2?Methylpropene Polymerization.
Hijazi A K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(38), 7290-7292 (2007)
Hongfu Yuan et al.
Applied spectroscopy, 61(1), 96-101 (2007-02-22)
The molar ratio between methanol and isobutylene (MRMI) is very important to the operation of methyl tertiary butyl ether (MTBE) production units. A new on-line near-infrared (NIR) analytical system was integrated for monitoring the MRMI in real time and was
Protokoły
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal