Merck
295329
Sigma-Aldrich
Ethylene
≥99.5%
Synonim(y):
Ethene
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.05
Beilstein:
1730731
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
0.97 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
35.04 atm ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etylen jest alkenem stosowanym w reakcjach alkilowania Friedla-Craftsa, cykloaddycji, addycji elektrofilowej i winylowania.
Zastosowanie
Etylen jest stosowany głównie jako prekursor do syntezy polietylenu, etylobenzenu i dichlorku etylenu. Jest on również wykorzystywany do wytwarzania jednowarstwowego grafenu metodą termicznego chemicznego osadzania z fazy gazowej.
Opakowanie
Dostarczany w butelce wykładowej ze stali węglowej z zainstalowanym zaworem iglicowym CGA180M/CGA110F.
Kompatybilny z następującymi systemami:
  • 1143 systemy stacji z butlami wykładowymi
  • Reduktory gazu do butli wykładowych1143
Inne uwagi
Patrz Biuletyn Informacji Technicznej Regulatory gazu AL-151: Wybór, instalacja i obsługa
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
zawór wylotowy
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-148.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyridinic N doped graphene: synthesis, electronic structure, and electrocatalytic property.
Luo, Zhiqiang et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(22), 8038-8044 (2011)
Ethylene.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1-39 (2000)
A new catalyst for highly syndiospecific living olefin polymerization: homopolymers and block copolymers from ethylene and propylene.
Tian, Jun et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(21), 5134-5135 (2001)
Catalytic hydroarylation of ethylene using TpRu (L)(NCMe) Ph (L= 2, 6, 7-Trioxa-1-phosphabicyclo [2, 2, 1] heptane): Comparison to TpRu (L?)(NCMe) Ph systems (L?= CO, PMe3, P (pyr) 3, or P (OCH2) 3CEt).
Joslin, Evan E et al.
Organometallics, 31(19), 6851-6860 (2012)
Addition of arenes to ethylene and propene catalyzed by ruthenium.
Lail, Marty and Arrowood, Benjamin N and Gunnoe, T Brent
Journal of the American Chemical Society, 125(25), 7506-7507 (2003)
Produkty
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protokoły
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Separation of Hydrogen; Oxygen; Nitrogen; Carbon monoxide; Methane; Carbon dioxide; Acetylene; Ethylene; Ethane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Global Trade Item Number
SKUGTIN
295329-110G4061826648797
295329-150G
295329-150G-EU4061833546161
295329-PZ4061823972161