Kluczowe dokumenty
295116
Carbon monoxide
≥99.0%
Synonim(y):
Carbon oxide (CO)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
0.97 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
temp. samozapłonu
1128 °F
granice wybuchowości
74 %
bp
−191.5 °C (lit.)
mp
−205 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2
Klucz InChI
UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Transition-metal-catalyzed carbonylation reactions.
- Insertion of carbon monoxide in metal-carbon bonds during copolymerization reactions.
- To grow single-wall carbon nanotubes (SWNT) via disproportionation reaction catalyzed by molybdenum particles.
Catalytic hydrogenation of carbon monoxide over transition metals catalysts to form hydrocarbons has been reported.
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Heart
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.
Protokoły
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Separation of Hydrogen; Oxygen; Nitrogen; Carbon monoxide; Methane; Carbon dioxide; Acetylene; Ethylene; Ethane
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
295116-PZ | 4061837935695 |
295116-50L | 4061826642030 |
295116-50L-EU | 4061838084194 |
295116-56L |