Merck
222348
Sigma-Aldrich
Diacetone acrylamide
contains ≤100 ppm inhibitor, 99%
Synonim(y):
N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCONHC(CH3)2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Beilstein:
1928444
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99%
zawiera
≤100 ppm inhibitor
mp
54-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C9H15NO2/c1-5-8(12)10-9(3,4)6-7(2)11/h5H,1,6H2,2-4H3,(H,10,12)
Klucz InChI
OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aki Ikeda et al.
AMB Express, 7(1), 101-101 (2017-05-27)
Under bioassay-guided investigation, a sporulation-inducing factor (SIF) toward Bacillus spp. was searched for in methanol (MeOH) extracts of soybean curd residues, and diacetonamine (1) was identified as the active compound. SIF was first isolated as a monoacetylated derivative (2, 4.1 mg
Heike Römermann et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 42(2), 21-21 (2019-02-23)
A suitable balance of convective and diffusive transport of small molecules contained in the liquid phase of a drying latex film leads to auto-stratification and to functionally graded films. Differing from blends of latex particles, which may also experience drying-induced