Kluczowe dokumenty
29511
(S)-(−)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine)
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonim(y):
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-(−)-MeO-BIPHEP, SL-A101-2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
czystość optyczna
ee: ≥99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
COc1cccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H32O2P2/c1-39-33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)38-34(40-2)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
Klucz InChI
KRJVQCZJJSUHHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- C–C coupling reactions
- Ligand for palladium-catalyzed intramolecular allylic alkylation of unsaturated amides
- Enantioselective hydrogenation of a-amino-ß-keto ester hydrochlorides catalyzed by an iridium complex
- Asymmetric hydrogenation of aromatic ketones
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?