Merck
293520
Sigma-Aldrich
Carbobenzyloxy-L-valine
99%
Synonim(y):
Z-Val-OH, N-Cbz-L-Valine, Z-L-Valine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Beilstein:
2056617
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
62-64 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)