Kluczowe dokumenty
289698
2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene
technical grade, 80%
Synonim(y):
Alloocimene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
80%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
bp
73-75 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C(C)\C=C\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5+
Klucz InChI
GQVMHMFBVWSSPF-SOYUKNQTSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?