Merck
283843
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
(Diethoxyphosphinyl)·acetic-13C2 acid ethyl ester, 13C Labeled triethyl phosphonoacetate
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)13CH213CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
masa cząsteczkowa
226.16 by atom % calculation
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1,8+1
Klucz InChI
GGUBFICZYGKNTD-BFGUONQLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)