Merck
275697
Sigma-Aldrich
3-Chlorosalicylic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
184-186 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
PPINMMULCRBDOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The photocatalytic degradation of 3-chlorosalicylic acid (3-CSA) by pure and Nb-doped TiO2 ceramic membranes was studied.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nature and properties of pure and nb-doped Ti02 ceramic membranes affecting the photocatalytic degradation of 3-chlorosalicylic acid as a model of halogenated organic compounds.
Sabate J, et al.
J. Catal., 134(1), 36-46 (1992)
Moonhee Lee et al.
Neurobiology of aging, 36(10), 2748-2756 (2015-08-08)
We here report synthesis for the first time of the acetyl salicylic acid dimer 5,5'-methylenebis(2-acetoxybenzoic acid) (DAS). DAS inhibits aberrant complement activation by selectively blocking factor D of the alternative complement pathway and C9 of the membrane attack complex. We