Merck
270245
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl chloride
contains potassium carbonate as stabilizer, 98%
Synonim(y):
4-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Beilstein:
606667
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
potassium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
gęstość
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 4-metoksybenzylu ulega łagodnemu utlenianiu za pomocą azotanu amonu.
Zastosowanie
Chlorek 4-metoksybenzylu został użyty do benzylowania azotu aniliny. Zastosowano go również w syntezie 1-naftamidu i diarymetanów poprzez krzyżowe sprzęganie Suzuki z arylotrifluoroboranami potasu.
O/N protecting group reagent which can be mildly oxidatively cleaved, e.g., with ceric ammonium nitrate.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 71(24), 9198-9202 (2006-11-18)
[reaction: see text] The palladium-catalyzed cross-coupling of potassium aryltrifluoroborates with benzylic halides occurs in good yield with high functional group tolerance. The increased stability of potassium aryltrifluoroborates compared to other boron coupling partners makes this an effective route to functionalized
Synthesis of a potent (?)-4-(2-hydroxyphenyl) analogue of the acromelic acids by dearomatising cyclisation of a lithiated N-p-methoxybenzyl-4-methoxy-1-naphthamide.
Tetrahedron Letters, 42(20), 3407-3410 (2001)
Thompson AS, et al.
Tetrahedron Letters, 36(49), 8937-8940 (1995)
Andrew J Horan et al.
Analytical chemistry, 89(2), 1059-1062 (2017-02-15)
Airborne nanoparticles play a key role in climate effects as well as impacting human health. Their small mass and complex chemical composition represent significant challenges for analysis. This work introduces a new ionization method, droplet assisted inlet ionization (DAII), where
Martin H Bolli et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(11), 2776-2795 (2004-05-14)
Since its discovery in 1988 by Yanagisawa et al., endothelin (ET), a potent vasoconstrictor, has been widely implicated in the pathophysiology of cardiovascular, cerebrovascular, and renal diseases. Many research groups have embarked on the discovery and development of ET receptor