Merck
268135
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenecarboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
112-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)\C([H])=C(/[H])c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-12H/b7-6+
Klucz InChI
CLXSBHRRZNBTRT-VOTSOKGWSA-N
Opis ogólny
Obliczono względne powinowactwo wiązania trans-4-stilbenokarboksyaldehydu, które zostało wykorzystane w opracowywaniu leków ukierunkowanych na ludzki receptor estrogenowy α.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miho Y Mizutani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(2), 183-194 (2012-02-02)
A fast method that can predict the binding affinities of chemicals to a target protein with a high degree of accuracy will be very useful in drug design and regulatory science. We have been developing a scoring function for affinity