Merck
268127
Sigma-Aldrich
Diethylphosphonoacetic acid
95%
Synonim(y):
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid, Diethyl carboxymethylphosphonate, NSC 272281
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
150 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CC(O)=O)OCC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Acts as a nucleophile for nucleophilic addition reactions for synthesis of allene epoxides
Reactant for:
  • Stereoselectivity studies of the Staudinger reaction
  • Enantioselective formation of diols via epoxidation and hydration reactions
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Remote chelation controlled Ireland-Claisen rearrangement
  • Ugi-Dieckmann reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
Used to make phosphonoester intermediates for intramolecular HEW reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Asymmetry, 1, 137-137 (1990)
Journal of the American Chemical Society, 113, 3850-3850 (1991)