Merck
263931
Sigma-Aldrich
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.26
Beilstein:
2349373
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)