Merck
697877
Sigma-Aldrich
Tetramethyl(n-propyl)cyclopentadiene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)