Kluczowe dokumenty
252786
2-Iodoanisole
98%
Synonim(y):
2-Iodophenyl methyl ether, 2-Methoxyiodobenzene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.622 (lit.)
bp
125-126 °C/19 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.799 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
COc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?