Kluczowe dokumenty
532851
Methyl 2-iodobenzoate
97%
Synonim(y):
Methyl o-iodobenzoate
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.604 (lit.)
bp
149-150 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
iodo
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 2-iodobenzoate can be prepared from 2-iodobenzoic acid via esterification. It undergoes cobalt-catalyzed cyclization with aldehydes to form phthalide derivatives. The microbial dihydroxylation of methyl 2-iodobenzoate forms a nonracemic iodocyclohexene carboxylate intermediate. This intermediate forms the precursor for preparing kibdelone C.
Zastosowanie
Methyl 2-iodobenzoate may be used in the preparation of:
- N-substituted 4-methylene-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolin-1-ones
- methyl diphenylacetylene-2-carboxylate
- methyl 2-heptynylphenylbenzoate
- (E)-2-[3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic acid methyl ester
- 4-(2-carbomethoxyphenyl)-3-(1-methylethoxy)cyclobut-3-ene-1,2-dione
- 3-(2-carbomethoxyphenyl)-4-methylcyclobuten-3-ene-1,2-dione 2-(ethylene acetal)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A short synthesis of nonracemic iodocyclohexene carboxylate fragment for kibdelone and congeners.
Endoma-Arias MAA and Hudlicky T.
Tetrahedron Letters, 52(49), 6632-6634 (2011)
An efficient synthesis of LTD4 antagonist L-699,392.
The Journal of Organic Chemistry, 58(14), 3731-3735 (1993)
Synthesis of Polyimides via the Palladium-Catalyzed Carbonylation of Bis (o-iodo esters) and Diamines.
Perry RJ, et al.
Macromolecules, 28(10), 3509-3515 (1995)
Synthesis of N-substituted 4-methylene-3, 4-dihydro-1 (2H)-isoquinolin-1-ones via a palladium-catalysed three-component process.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 43(14), 2601-2603 (2002)
Palladium homogeneous and supported catalysis: synthesis of functional acetylenics and cyclisation to heterocycles.
Villemin D and Goussu D.
Heterocycles, 29(7), 1255-1261 (1989)