Merck
245380
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
technical grade, 96%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(SCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
96%
Formularz
solid
mp
136-137 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
thioether
ciąg SMILES
CSc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2S/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
HJDZJDJRUVAYTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-chloro-5-(metylotio)benzoesowy może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)