Merck
234559
Sigma-Aldrich
Ethyl trimethylacetate
99%
Synonim(y):
Ethyl pivalate, Ethyl 2,2-dimethylpropionate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Beilstein:
1747617
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimetylooctan etylu ulega kondensacji z acetofenonem katalizowanej zasadą fosfazenową, dając ester β-trimetylosililoksylowy. Zbadano widma masowe NCI(F-) i NCI(NH2-) serii trimetylooctanów etylu.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fragmentation reactions of some aliphatic esters in the NCl (F-) and NCl (NH2-) mass spectra.
Grutzmacher HF and Grotemeyer B.
Org. Mass Spectrom., 19(3), 135-142 (1984)
Koji Kobayashi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (29)(29), 3128-3130 (2006-07-21)
The t-Bu-P4 base was found to be an excellent catalyst for the condensation of trimethylsilylacetate or trimethylacetonitrile with carbonyl compounds to form functionalized alkenes and beta-enaminoesters were also synthesized by the condensation with formanilides.
E Akaho et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 70(11), 1225-1228 (1981-11-01)
Interactions of phenolic compounds 4-hexylresorcinol and 3,4-dimethylphenol with esters were studied using hexane-ester cosolvent systems by both phase solubility and partitioning methods. The data obtained by the phase solubility method were variable and could not be analyzed by any mathematical
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other