Merck
233013
Sigma-Aldrich
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OC6H4Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
113-115 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
CC(Oc1cccc(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
YNTJKQDWYXUTLZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2-(3-chlorofenoksy)propionowy jest chiralnym herbicydem fenoksykwasowym. Enancjomeryczną rozdzielczość kwasu 2-(3-chlorofenoksy)propionowego przeprowadzono za pomocą chromatografii elektrokinetycznej z użyciem cyklodekstryny jako chiralnej pseudofazy (CD-EKC).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Martín-Biosca et al.
Electrophoresis, 22(15), 3216-3225 (2001-10-09)
The enantiomeric resolution of chiral phenoxy acid herbicides was performed by electrokinetic chromatography using a cyclodextrin as chiral pseudophase (CD-EKC). A systematic evaluation of several neutral and charged cyclodextrins was made. Among the cyclodextrins tested, (2-hydroxy)propyl beta-cyclodextrin (HP-beta-CD) was found
Iza Matarashvili et al.
Journal of chromatography. A, 1483, 86-92 (2017-01-04)
When polysaccharide-based chiral columns are used in combination with aqueous-organic mobile phases for the separation of enantiomers in high-performance liquid chromatography the separation mode is commonly called "reversed-phase" in analogy to achiral separations. In several earlier and recent studies on