Merck
25890
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenoxyacetic acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
4-CPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
Beilstein:
1211804
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-chlorofenoksyoctowy jest herbicydem. Opisano degradację kwasu 4-chlorofenoksyoctowego w środowisku wodnym za pomocą zaawansowanych procesów elektrochemicznego utleniania, przy użyciu niepodzielonego ogniwa zawierającego anodę Pt.
Zastosowanie
  • Innowacyjne adsorbenty do analizy chemicznej: Zbadano zastosowanie trójwymiarowego materiału CZIF-8/CS-MS jako adsorbentów do oznaczania regulatorów wzrostu roślin, w tym kwasu 4-chlorofenoksyoctowego w tradycyjnej medycynie chińskiej, poprawiając precyzję i wydajność analizy pozostałości chemicznych (Zhang et al., 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Song Zhu et al.
Food science and biotechnology, 29(11), 1587-1595 (2020-10-23)
Determination of phytohormones have attracted increasing attentions in food safety field. In this study, an efficient and quantitative method was developed which can simultaneously determinate thirteen phytohormones in fruits and vegetables using solid phase extraction (SPE) combined with high performance
Sze Chieh Tan et al.
Talanta, 216, 120962-120962 (2020-05-28)
Two miniaturized sample preparation techniques, ultrasound-assisted emulsification microextraction (USAEME) and micro-solid-phase extraction (μ-SPE) have been integrated for the pre-concentration of four polar chlorophenoxy acid (CPA) herbicides from environmental aqueous samples. An metal-organic framework, MIL-101(Cr), characterized by its high porosity and
G Carbonara et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 56(10), 749-754 (2001-11-23)
2-(4-Chloro-phenoxy)propanoic and 2-(4-chloro-phenoxy)butanoic acids are compounds known to block chloride membrane conductance in rat striated muscle by interaction with a specific receptor. In the present study, a series of chiral analogues has been prepared and tested to evaluate the influence
K T Ranjit et al.
Environmental science & technology, 35(7), 1544-1549 (2001-05-12)
The photocatalytic degradation of p-chlorophenoxyacetic acid has been investigated in oxygenated aqueous suspensions of lanthanide oxide-doped TiO2 photocatalysts. Complete mineralization was achieved. The enhanced degradation is attributed to the formation of Lewis acid-base complex between the lanthanide ion and the
Birame Boye et al.
Environmental science & technology, 36(13), 3030-3035 (2002-07-30)
The herbicide 4-chlorophenoxyacetic acid (4-CPA) has been degraded in aqueous medium by advanced electrochemical oxidation processes such as electro-Fenton and photoelectro-Fenton with UV light, using an undivided cell containing a Pt anode. In these environmentally clean methods, the main oxidant