Kluczowe dokumenty
232793
3-Formylbenzoic acid
97%
Synonim(y):
3-Carboxybenzaldehyde, Isophthalaldehydic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
173-175 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly brown(lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
carboxylic acid
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Klucz InChI
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- bicyclic cis-2-azetidinone derivatives via Ugi 4-centre 3-component reaction
- porphyrin capped with a steroidal superstructure bearing convergent hydroxy groups
- 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoic acid
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
232793-5G | 4061838783776 |
232793-1G | 4061838783769 |
232793-250MG |