Kluczowe dokumenty
229407
Aluminum isopropoxide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
AIP, Aluminum isopropylate, Aluminum triisopropoxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
solid
przydatność reakcji
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
128-133 °C (lit.)
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sol-gel precursor to synthesize ZnAl2O4 powders for transparent ceramics.
- Precursor material for the fabrication of nanosized SAPO-34 zeolites with a 4-fold increase in catalytic lifetime and significantly increased selectivity.
- A starting material to prepare long-persistent luminescence materials for display devices and bioimaging.
- Coating material to fabricate electrodes for lithium-ion batteries to enhance cycling stability and performance.
- A catalyst for alkylation of resorcinol with camphene.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
229407-10G | 4061838781789 |
229407-250G | 4061833605721 |
229407-50G | 4061838781796 |