Key Documents
652490
Carbon nanotube, single-walled
carboxylic acid functionalized, >90% carbon basis,D × L 4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions
Synonim(y):
SWNT, carboxylic acid functionalized
About This Item
Polecane produkty
product name
Carbon nanotube, single-walled, carboxylic acid functionalized, >90% carbon basis, D × L 4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
Próba
>90% carbon basis
Postać
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1
zakres etykietowania
1.0-3.0 atom% carboxylic acid
śr. × dł.
4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions
zanieczyszczenia
5-8% metals
rozpuszczalność
H2O: dispersible 0.1 mg/mL
DMF: dispersible 1.0 mg/mL
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Właściwości fizyczne
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Przegląd 1D vdWH: Omawia materiały, syntezę, zastosowania optoelektroniczne, wyzwania i przyszłe perspektywy dla urządzeń opartych na 1D vdWH.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
Nanorurki węglowe (CNT) cieszą się dużym zainteresowaniem od czasu ich odkrycia w 1991 roku przez Sumio Lijima1 ze względu na ich doskonałe właściwości mechaniczne, elektryczne i optyczne.