Merck
652482
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
octadecylamine functionalized, 80-90% carbon basis, D× L 2-10 nm × 0.5-2 μm , bundle dimensions
Synonim(y):
Carbon nanotube, single-walled, ODA functionalized, SWNT, ODA functionalized
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Carbon nanotube, single-walled, octadecylamine functionalized, 80-90% carbon basis, D × L 2-10 nm × 0.5-2 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
Próba
80-90% carbon basis
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1
zakres etykietowania
30-40 wt. % (ODA)
śr. × dł.
2-10 nm × 0.5-2 μm , bundle dimensions
zanieczyszczenia
2-6% metals
grupa funkcyjna
amine
Opis ogólny
The average diameter of the octadecylamine functionalized single walled carbon nanotubes (ODA functionalized SWNTs) is 1.4nm ± 0.1nm. This single walled carbon nanotube (SWNT) exhibits properties normally associated with molecular species such as solubility in organic solvents and solution-based chemical transformations. The nanotubes were prepared by electric arc discharge method.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Uwaga dotycząca przygotowania
Electric Arc Discharge Method
Komentarz do analizy
Carbonaceous content
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solution properties of single-walled carbon nanotubes
Chen J, et al.
Science, 282, 95-98 (1998)
S Niyogi et al.
Accounts of chemical research, 35(12), 1105-1113 (2002-12-18)
In this Account we highlight the experimental evidence in favor of our view that carbon nanotubes should be considered as a new macromolecular form of carbon with unique properties and with great potential for practical applications. We show that carbon
Nano Letters, 3, 309-309 (2003)
Produkty
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
Nanorurki węglowe (CNT) cieszą się dużym zainteresowaniem od czasu ich odkrycia w 1991 roku przez Sumio Lijima1 ze względu na ich doskonałe właściwości mechaniczne, elektryczne i optyczne.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
Zobacz wszystko