Merck
685380
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
amide functionalized, >90% carbon basis, D × L4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Synonim(y):
SWNT, amide functionalized
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Carbon nanotube, single-walled, amide functionalized, >90% carbon basis, D × L 4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Próba
>90% carbon basis
Formularz
powder
zakres etykietowania
per 4 atom % (amide groups)
śr. × dł.
4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
zanieczyszczenia
5-8% metals
rozpuszczalność
DMF: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
acetone: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
alcohols: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
grupa funkcyjna
amide
Uwaga dotycząca przygotowania
Electric Arc Discharge Method
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular characterization of toxicity mechanism of single-walled carbon nanotubes.
Chen PH, et al.
Biomaterials, 34(22), 5661-5669 (2013)
Vibration characteristics of single- and double-walled carbon nanotubes functionalized with amide and amine groups
Ajori R, et al.
Physica B: Condensed Matter, 462, 8-1 (2015)
Produkty
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Nanorurki węglowe (CNT) cieszą się dużym zainteresowaniem od czasu ich odkrycia w 1991 roku przez Sumio Lijima1 ze względu na ich doskonałe właściwości mechaniczne, elektryczne i optyczne.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
Zobacz wszystko