Merck
221066
Sigma-Aldrich
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
97%
Synonim(y):
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2Si(CH2Cl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.11
Beilstein:
1733794
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
tw
159-160 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(CCl)CCl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3-5)4-6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
TVRFAOJPBXYIRM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup