Merck
395439
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)vinylsilane
97%
Synonim(y):
Dimethylvinylchlorosilane, Vinyldimethylchlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHSi(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.65
Beilstein:
1737688
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
gęstość
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)C=C
InChI
1S/C4H9ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H,1H2,2-3H3
Klucz InChI
XSDCTSITJJJDPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloro(dimethyl)vinylsilane (Dimethylvinylchlorosilane, Vinyldimethylchlorosilane, C4H9ClSi) is an organosilicon compound. It participates in the preparation of 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-divinyldisilane. It undergoes [2+4] cycloaddition reaction with t-butyllithium in the presence of 2,3-dimethyl-1,3-butadiene to afford cycloadducts.
Zastosowanie
Chloro(dimethyl)vinylsilane may be used in the synthesis of dimethyl(prop-2-ynyloxy)(vinyl)silane.
Chloro(dimethyl)vinylsilane may be used to prepare silicon-containing polymers, silaheterocycles, and new chelating ligands.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vinylmetalloids: I. Coupling reactions of group IV metalloidal halides with magnesium in tetrahydrofuran.
Soderquist JA and Hassner A
Journal of Organometallic Chemistry, 156(1), 227-233 (1978)
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 608, 43-43 (1992)
Karolina Rachuta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(36), 20384-20392 (2019-09-10)
In the course of studying silicon modifications to improve emission properties of commonly used organic compounds, biphenyl with dimethylsilylvinyl groups in the para position (3-Si) was investigated. A comparative study was performed on the exact C-analogue (3-C) and expanded to
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5279-5279 (1992)
Schertzer BM.
The Development of Tandem Reactions Involving Enyne Metathesis to Form Substituted Cyclic Dienes, 209-209 (2006)