Kluczowe dokumenty
214337
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
99%
Synonim(y):
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 4,α,α,α-Tetrafluoro-3-nitrotoluene, FNBT
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
tw
92 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Klucz InChI
HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It was also used in the synthesis of:
- 2-nitro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids
- [3-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids
- 1-(3-chlorophenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?