Merck
197017
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
98%
Synonim(y):
CDNT, DNT-Cl
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(NO2)2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.55
Beilstein:
1220937
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
50-55 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H
Klucz InChI
HFHAVERNVFNSHL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zastosowano 4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluorek:
  • jako odczynnik derywatyzujący w oznaczaniu amikacyny w próbkach wody i aminokwasów metodą HPLC
  • w syntezie pochodnych N-(2,6-dinitro-4-trifluorometylofenylo)aniliny
  • w syntezie 4,6-dinitro-2,8-bis(trifluorometylo)fenotiazyny i siarczku izopropylo-2,6-dinitro-4-trifluorometylofenylu
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K A Werbovetz et al.
Molecular and biochemical parasitology, 98(1), 53-65 (1999-02-24)
Past work suggests that tubulin from kinetoplastid parasites may present an excellent drug target. To explore this possibility, tubulin was purified on a milligram scale from Leishmania mexicana amazonensis promastigotes by sonication, DEAE-Sepharose chromatography, and one cycle of assembly-disassembly. Purified
Tianyu Shi et al.
Analytica chimica acta, 654(2), 154-161 (2009-10-27)
This work presents an high-performance liquid chromatography method for the determination of amino acids after precolumn derivatization with 4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride (CNBF) which can readily react with both primary and secondary amines. The precolumn derivatization conditions, including the CNBF concentration, reaction pH
C Guastadisegni et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 17(1), 21-29 (1989-02-01)
3,5-Dinitro-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene (DNCTT) is an intermediate in the synthesis of dinitroaniline herbicides and was involved in an episode of ground water pollution in 1977. The compound presents a high environmental persistence, which may have possible implications concerning public health. In one
In vitro effects of substituted toluenes on mitochondria isolated from rat liver.
C M Schiller
Biochemical pharmacology, 29(18), 2485-2489 (1980-09-15)
DERIVATIVES OF 4-CHLORO-3, 5-DINITROBENZOTRIFLUORIDE V. SYNTHESIS OF 4, 6-DINITRO-2, 8-BIS (TRIFLUOROMETHYL) PHENOTHIAZINE (1), ISOPROPYL 2, 6-DINITRO-4-TRIFLUOROMETHYLPHENYL SULFIDE (2) AND BIS (2, 6-DINITRO-4-TRIFLUOROMETHYLPHENYL) DISULFIDE (3).
D' aamico JJ, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 7(2), 143-148 (1979)