Merck
209716
Sigma-Aldrich
Ethyl (methylthio)acetate
98%
Synonim(y):
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan etylu (metylotio)jest ważnym związkiem aromatycznym zawierającym siarkę, wyizolowanym z melona Cucumis melo L.
Zastosowanie
Octan etylu (metylotio)został użyty jako wzorzec wewnętrzny podczas analitycznego oznaczania lotnych związków siarki w winach porto.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sulfur volatiles in Cucumis melo cv. Makdimon (Muskmelon) aroma.
Wyllie SG, et al.
Sulfur Compounds in Foods, 36-48 (1994)
António César Silva Ferreira et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(3), 727-732 (2003-01-23)
Volatile sulfur compounds of 15 young port wines and 12 old port wines were determined. As there is a great difference in the pool of sulfur compounds between the two groups of wines, an experimental protocol was performed to determine