Kluczowe dokumenty
W383503
Ethyl (methylthio)acetate
≥98%, FG
Synonim(y):
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
agency
meets requirements for JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; tropical; fruity; sulfurous
ciąg SMILES
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?