208558
Zirconium(II) hydride
−325 mesh, 99%
Synonim(y):
Zirconium dihydride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
−325 mesh
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[ZrH2]
InChI
1S/Zr.2H
Klucz InChI
QSGNKXDSTRDWKA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Reactive hot-pressing synthesis of Zr2SC ceramics
- Synthesis of Mg-TM hydrides for hydrogen storage
- Synthesis of nanocrystal ceramic composites by mechanical alloying
- Measurement of minimum ignition energies of dust clouds
- The oxidation of metal hydrides with molecular oxygen
- Reactive hot-pressing synthesis of Zr2SC ceramics by displacement reaction with the mixture of ZrC and ZrS2.,·
- The synthesis of Mg-Zr hydrides by treating with MgH2 for hydrogen storage.
- The preparation of layer structured β-zirconium nitride chloride (ZrNCl) by reacting with NH4Cl.
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges