Kluczowe dokumenty
205524
Lithium metaborate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Boric acid lithium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
metody
FTIR: suitable
zanieczyszczenia
≤1500 ppm Trace Metal Analysis
mp
845 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
Klucz InChI
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
LMB melt can be used in the synthesis of low-density γ-Al2O3 from high-density α-Al2O3 under high pressure.
LMB can be employed as a protective coating layer for lithium-ion battery cathode materials due to its chemical inertness in organic electrolytes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
205524-100G | 4061838767769 |
205524-25G | |
205524-500G | 4061838767776 |