Kluczowe dokumenty
1.17057
Supelco
Spectromelt® A50
lithium metaborate 50 %, lithium tetraborate 50 %
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
skład
lithium metaborate, 50%
lithium tetraborate, 50%
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
50% lithium tetraborate / 50% lithium metaborate
Informacje prawne
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2