Merck
402966
Sigma-Aldrich
Lithium metaborate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Boric acid lithium salt
About This Item
Wzór liniowy:
LiBO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.004% P compounds
≤0.01% insolubles
strata
≤2.0% loss on fusion, 950°C
mp
845 °C (lit.)
gęstość nasypowa
≥0.25 g/mL
ślady kationów
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
Si: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
Klucz InChI
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metaboran litu jest boranem alkalicznym. Badanie struktury krystalicznej wykazało, że ma strukturę jednoskośną z grupą przestrzenną P21/c. Został zsyntetyzowany przy użyciu kwasu ortoborowego i węglanu litu. Jego prężność par została przeanalizowana przy użyciu metody torsion-effusion.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermodynamics of Vaporization of Lithium Oxide, Boric Oxide, and Lithium Metaborate.
Hildenbrand DL, et al.
J. Chem. Phys., 39(2), 296-301 (1963)
Pressure-induced coordination changes in LiBO2.
Lei L, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 182(11), 3041-3048 (2009)
Determination of 24 trace elements in felsic rocks by inductively coupled plasma mass spectrometry after lithium metaborate fusion.
Panteeva SV, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 58(2), 341-350 (2003)
The crystal structure of lithium metaborate.
Zachariasen WH.
Acta Crystallographica, 17(6), 749-751 (1964)
R Bojanowski et al.
TheScientificWorldJournal, 2, 1891-1905 (2003-08-16)
A simple and rapid method has been developed to determine 226Ra in rocks, soils, and sediments. Samples are decomposed by fusion with lithium metaborate and the melt is dissolved in a solution containing sulfates and citric acid. During the dissolution