Kluczowe dokumenty
198358
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
97%
Synonim(y):
2,2-bis(hydroksymetylo)malonian dietylu
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Beilstein:
1788515
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
49-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes, and ketones.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)