Merck
197491
Sigma-Aldrich
2,3-Cyclopentenopyridine
98%
Synonim(y):
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
87-88 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1Cc2cccnc2C1
InChI
1S/C8H9N/c1-3-7-4-2-6-9-8(7)5-1/h2,4,6H,1,3,5H2
Klucz InChI
KRNSYSYRLQDHDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano właściwości strukturalne 2,3-cyklopentenopirydyny przy użyciu technik spektroskopowych i obliczeniowych. 2,3-cyklopentenopirydyna jest obecna w łańcuchu bocznym cefpiromu (HR 810), nowej cefalosporyny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abdulaziz A Al-Saadi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(2), 326-331 (2008-02-12)
The structural properties of 2,3-cyclopentenopyridine (pyrindan) have been investigated using several spectroscopic and computational techniques. The Raman and infrared spectra of the molecule have been recorded and a full vibrational assignment was proposed on the basis of experimental and theoretical
Aldrichimica Acta, 11, 13-13 (1978)
S Arai et al.
The Japanese journal of antibiotics, 43(1), 1-8 (1990-01-01)
Cefpirome (HR 810) is a new cephalosporin with a 2,3-cyclopentenopyridine group in the 3-position side chain. It was compared with other cephem antibiotics in protective and therapeutic effects on various experimental infections, systemic and local, in mice and rats. HR
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with