Merck
179523
Sigma-Aldrich
Dimethyl suberimidate dihydrochloride
98%
Synonim(y):
DMS, Dimethyl ester octanediimidic acid dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC(=NH)CH2(CH2)4CH2C(=NH)OCH3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
213-214 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl.COC(=N)CCCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2;;/h11-12H,3-8H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Dimethyl suberimidate dihydrochloride acts as a cross-linking agent for amino groups. It is used in the treatment of avian myeloblastosis virus (AMV).
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Chemical modification of tyrosinase for coupling to produce biocatalytic enzymatic flow-through detectors
  • Cross-linker for synthesis of collagen-calcium phosphate composites
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Russ et al.
Acta virologica, 20(4), 336-338 (1976-08-01)
Treatment of intact avian myeloblastosis virus (AMV) with dimethyl suberimidate dihydrochloride (DMS), a cross-linking agent specific for amino groups, was found to result in progressive cross-linking among viral proteins, as revealed by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in the presence of