Kluczowe dokumenty
177377
Diphenylcyclopropenone
98%
Synonim(y):
DPC
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
118-122 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C1C(c2ccccc2)=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)