8.20533
2,3-difenylo-2-cyklopropen-1-on
for synthesis
Synonim(y):
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
212-948-4
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
mp
118-122 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=[c]1c(c1c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3