145947
Tetrachlorocyclopropene
98%
Synonim(y):
1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene, Perchlorocyclopropene, Tetrachlorocyclopropenone, Tetrachlorocycloproprene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
tw
125-130 °C (lit.)
gęstość
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Klucz InChI
BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter