Kluczowe dokumenty
177342
3,5,N,N-Tetramethylaniline
97%
Synonim(y):
5-(Dimethylamino)-m-xylene, N,N-Dimethyl-sym.-xylidene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)c1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)11(3)4/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?