Merck
171034
Sigma-Aldrich
tert-Nonyl mercaptan, mixture of isomers
≥97%
Synonim(y):
tert-Nonanethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Arkema Inc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)