Próba
95%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
tw
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- O-Acetylsalicyloyl chloride was used in the synthesis of enantiomerically pure bidentate heteroorganic ligands built on simple achiral skeletons and containing an aziridine moiety.
- It was used in the general synthesis of acetoxybenzamides.
- It was used in the chemical synthesis of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirin conjugate via condensation reaction with 4-hydroxy-TEMPO.
- It was used as reagent in acylation of cyclobutenediones.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?