Merck
301019
Sigma-Aldrich
Benzyloxyacetyl chloride
95%
Synonim(y):
α-(Benzyloxy)acetyl chloride, (Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-(Benzyloxy)acetyl chloride, 2-(Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-Phenylmethoxyacetyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
Beilstein:
1947363
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
84-87 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ether
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Benzyloxyacetyl chloride was used in preparation of:
  • (S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile, key intermediate in the preparation of fluoroquinolone antibiotic for respiratory tract infections
  • non-racemic helicene
  • β-lactams
  • substituted 2-azetidinones for further elaboration into annulated β-lactams
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1646-1646 (1993)
Manjinder S Lall et al.
The Journal of organic chemistry, 77(10), 4732-4739 (2012-04-25)
(S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile (1) is a key intermediate in the preparation of PF-00951966, (1) a fluoroquinolone antibiotic for use against key pathogens causing community-acquired respiratory tract infections including multidrug resistant (MDR) organisms. The current work describes the development of a highly efficient
Synthesis, structure, and properties of a helical columnar liquid crystal.
Nuckolls C and Katz TJ.
Journal of the American Chemical Society, 120(37), 9541-9544 (1998)
Willem Van Brabandt et al.
The Journal of organic chemistry, 71(18), 7083-7086 (2006-08-26)
A high-yielding, asymmetric synthesis of novel 4-formyl-1-(2- and 3-haloalkyl)azetidin-2-ones was developed as valuable starting materials for the synthesis of different enantiomerically enriched bicyclic azetidin-2-ones, such as piperazine, morpholine, and 1,4-diazepane annulated beta-lactam derivatives. Especially the hydride reduction of 4-imidoyl-1-(2- and
The Journal of Organic Chemistry, 59, 932-932 (1994)