Merck
161365
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorotoluene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.03
Beilstein:
1931687
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
bp
200.5 °C/741 mmHg (lit.)
gęstość
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-dichlorotoluen jest dodawany jako suplement wzrostu do pożywki hodowlanej szczepu Ralstonia sp. PS12.
Zastosowanie
3,4-dichlorotoluen został użyty do wyznaczenia entalpii tworzenia kompleksów molekularnych I2 z cząsteczkami chlorometylobenzenu w CCl4.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermochemistry of molecular complexes. 4. Molecular complexes of I2 with chloromethylbenzenes.
Greaux JB, et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 13(3), 245-248 (1992)
Katrin Pollmann et al.
Journal of bacteriology, 184(19), 5261-5274 (2002-09-10)
Ralstonia sp. strain PS12 is able to use 2,4-, 2,5-, and 3,4-dichlorotoluene as growth substrates. Dichloromethylcatechols are central intermediates that are formed by TecA tetrachlorobenzene dioxygenase-mediated activation at two adjacent unsubstituted carbon atoms followed by TecB chlorobenzene dihydrodiol dehydrogenase-catalyzed rearomatization